Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, 99 %
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
47.24 CHF - 293.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 989-38-8
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
MDL-Nummer MFCD00012665
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10147990
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
419010050
5 g Glasflasche
293.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10045820
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
419010250
25 g Glasflasche
47.24 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10587362
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
419011000
100 g Glasflasche
133.67 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, 99 %