Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G Artikelnummer.: 15474719
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G
Artikelnummer. 15474719
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15474719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62315.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Fluoreszenzmarkierung geeignet.
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rhodamin-Farbstoffe werden in vielen Bereichen der Biotechnologie eingesetzt, z. B. in der Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie und ELISA.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 989-38-8
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
MDL-Nummer MFCD00012665
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 479.02
Farbe Braun bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ03L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
ChargennummerN18L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
ChargennummerN07L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
ChargennummerM06L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
ChargennummerM07L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberJ62315.14,J62315.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G >