Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Anschlüsse für die Injektormodelle 7010 und 9010
Verwenden Sie diese Anschlüsse für Ihre Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren 7010 und 9010.
Marke:  Thermo Scientific™ 9013
69.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10678445
  • 69.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne Anschlüsse für Injektoren der Modelle 7010 und 9010 zur Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PEEK-Nadelanschluss
Flüssigchromatographie
Rheodyne HPLC-Injektormodelle 7010 und 9010
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Anschlüsse für die Injektormodelle 7010 und 9010 > Nadelanschluss; PEEK; für Rheodyne Injektormodell 9010
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.