Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 Probeninjektor
Der Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 Einzelmodus-Probeninjektor gewährleistet genaue und präzise durchsatzstarke HPLC-Injektionen.
Marke: Thermo Scientific™ 7010
1451.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 Probeninjektor gewährleistet genaue und präzise durchsatzstarke HPLC-Injektionen von 5 μl- bis 20 ml-Proben. Dieser Einzelmodus-Injektor nutzt das Komplettfüllungsverfahren zur Probenschleifenbefüllung.
Spezifikation
Einzelmodus | |
Probeninjektor | |
Edelstahl |
5 μl bis 5 ml | |
6 Anschlüsse |