Learn More
Rhenium-Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327767
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhenium-Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049367
2 cm, 2 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11327767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014169.BP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 2 cm
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈16.52g/m
Form Draht
Name des Produkts
Rhenium-Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >