Learn More
Rhenium-Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321408
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhenium-Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321408
100 cm, 100 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
Artikelnummer. 11321408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010310.BY
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium wire
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) dia., Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 cm
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.17g/m
Form Draht
Name des Produkts
Rhenium-Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >