Learn More
Rhenium(VII)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Rhenium(VII) oxide is a precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is also used as a catalyst for hemiacetal substitution and as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 360°C |
Chemischer Name oder Material | Rhenium(VII) oxide |
Schmelzpunkt | 297°C |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Crystalline |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
Formelmasse | 484.4 |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07L049 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 045538.09,045538.04 |
R05L005 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 045538.09,045538.04 |
R05L004 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 045538.09,045538.04 |
P07L049 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | 045538.09,045538.04 |
Y13K015 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 045538.09,045538.04 |