Learn More
Rhenium(VII)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As a catalyst for oxidation/reduction reactionsRhenium(VII) oxide acts as a precursor to methylrhenium trioxide, organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is used as a reagent for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes and amides, oxidative cyclizations, alkene metathesis and formation of bisperoxyacetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 360°C |
Chemischer Name oder Material | Rhenium(VII) oxide |
Schmelzpunkt | 297°C |
Farbe | Grün bis Gelb |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | Re2O7 |
UN-Nummer | UN3085 |
Merck Index | 14,8178 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T03D026 | Analysenzertifikat | 27/12/2023 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
10248939 | Analysenzertifikat | 08/12/2023 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
G20S044 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
X16B003 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040468.09,040468.04,040468.18 |
M19H005 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040468.09,040468.04,040468.18 |