Learn More
Rheniumkugel, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhenium slug |
Namenshinweis | 12.7mm (0.5 in.) dia., ≈6.35mm long |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | Je 1 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | 7.5 ±2 grams |
Form | Slug |
Name des Produkts
Rheniumkugel, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur