Learn More
Rheniumpulver, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321418
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rheniumpulver, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321418
2 g
Click to view available options
Menge:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11321418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010313.04
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium
Aussehen Powder
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 2 g
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
Netzgröße -325 Mesh
Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rheniumpulver, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >