Learn More
Rheniumpulver, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhenium |
Aussehen | Powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
Menge | 0.2 g |
Synonym | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
Netzgröße | -325 Mesh |
Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rheniumpulver, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur