Learn More
Rheniumpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhenium powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 1 g |
Reinheit (%) | 99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Netzgröße | −22 Mesh |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Rheniumpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur