Learn More
Rheniumpentacarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10389410
Zum Warenkorb hinzufügen
Rheniumpentacarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10389410
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10389410
Marke: Thermo Scientific Acros 316310010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14099-01-5
Summenformel C5ClO5Re
Molekulargewicht (g/mol) 361.71
MDL-Nummer MFCD00013296
InChI-Schlüssel JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
PubChem CID 6096982
IUPAC-Name Kohlenmonoxid, Chlorrhenium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium pentacarbonyl chloride
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Elementanalytik 97.5% min.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 361.71
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number316310010,316310050
ChargennummerA0412444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2022 Catalog Number316310010,316310050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhenium pentacarbonyl chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Rheniumpentacarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >