Learn More
Rhenium(IV)-sulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433790
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhenium(IV)-sulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433790
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11433790
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089482.04
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12038-63-0 | ReS2 | 250.33 g/mol
Rhenium(IV) sulfide is used as a diamagnetic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12038-63-0
Summenformel ReS2
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
MDL-Nummer MFCD00016307
InChI-Schlüssel USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium
PubChem CID 82864
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)rhenium
SMILES S=[Re]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium (IV) sulfide
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution.
Formelmasse 250.33
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.506 g/mL
Name des Produkts
Rhenium(IV)-sulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >