Learn More
Rheniumfolie, 1.0 mm (0.04 in.) Dicke, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341499
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-15-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Re
MDL-Nummer MFCD00011195
Menge 25 x 25 mm
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Re]
IUPAC-Name Rhenium
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈13.15g/25x25mm
Form Folie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR30K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number013984.FI,013984.FF
ChargennummerM25I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number013984.FF
ChargennummerE06U010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013984.FF
ChargennummerU22E056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013984.FF
ChargennummerI02Q09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013984.FF
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rheniumfolie, 1.0 mm (0.04 in.) Dicke, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >