Learn More
Rheniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385769
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rheniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385769
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11385769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010309.FI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 3.29 g/25 x 25 mm; Festkörper in verschiedenen Formen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.97% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number010309.FI,010309.FF
ChargennummerQ23K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010309.FI,010309.FF
ChargennummerZ01J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number010309.FI,010309.FF
ChargennummerU23I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog Number010309.FI,010309.FF
ChargennummerM25I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number010309.FI,010309.FF
Name des Produkts
Rheniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >