Learn More
Bellingham Stanley™ refractometer RFM970-T
Geeignet für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen, Aromen- und Duftstoffindustrie sowie in der akademischen Forschung. Bellingham Stanley™ RFM970-T Refraktometer mit Peltier-Temperaturregelung verfügen über einen breiten Messbereich und eine neue 7Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche.
Marke:  Bellingham Stanley™ 19-70
Artikelnummer. 15563423
  • 13660.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 100 Brix
Brechungsindex: ±0,00002; Zucker (°Brix): ±0,02
Chemische, petrochemische, pharmazeutische, Aromen- und Duftstoffindustrie sowie in der akademischen Forschung
±0,03°C
Gerät: 24 V DC, ±5 %, <2 A; PSU extern: 100/240 V, 50/60 Hz (Lieferung)
1,30 bis 1,70
Brechungsindex: 0.000001 (Wählbar bis 6 d.p.); Zucker (°Brix): 0.01/0.001
Entspricht GLP, OIML, ASTM D5006, 1747, 2140, 1218; USP/EP/BP und den Betriebsanforderungen der FDA-Verordnung 21 CFR Teil 11
0 oder 10 °C unter der Umgebungstemperatur, je nachdem, welcher Wert größer als 80 °C ist
Videos
  • Bellingham and Stanley - 21 CFR Part 11 Compliance
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 12:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 12:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bellingham and Stanley - 21 CFR Part 11 Compliance
  • Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
  • Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration With Water
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration With Water
  • Bellingham and Stanley - RFM300-T Refractometer Calibration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Bellingham and Stanley - Touchscreen Technology
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ refractometer RFM970-T > Peltier-temperaturgesteuertes Tischrefraktometer