Learn More
Labconco™ ReVo TUV Stand Caster Kit
The ReVo TUV Stand Caster Kit provides molibity for the ReVo fixed-leg stands.
Marke: Labconco™ R3730500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Provides mobility for ReVo fixed-leg stands.
- Includes four wheels.
- Installation required.
- Select the caster kit that matches your base stand type.
- Casters make base stands portable for relocation, repositioning and easy cleaning.
Spezifikation
H14 HEPA | |
4 Wheels | |
130 x 130 x 60 mm | |
1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ ReVo TUV Stand Caster Kit > MSC TUV Stand Caster Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur