Learn More
Labconco™ ReVo MSC IV Bar
Bar supports intravenous solution bottles and bags. Kit includes IV bar and mounting hardware.
1195.00 CHF - 1310.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) außen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17825602
|
Labconco™
R3858600 |
900 x 20 x 20 mm |
1195.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17835602
|
Labconco™
R3858601 |
1200 x 20 x 20 mm |
1215.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17895592
|
Labconco™
R3858602 |
1500 x 20 x 20 mm |
1250.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17815602
|
Labconco™
R3858603 |
1800 x 20 x 20 mm |
1310.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- IV Bar and mounting hardware compatible with various biosafety cabinets, including Purifier Axiom Biosafety Cabinets, Purifier Cell Logic and Cell Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and PuriCare Procedure Stations and ReVo Microbiological Safety Cabinets.
Spezifikation
IV Bag Holder Kit |