Learn More
Labconco™ ReVo MSC IV Bar
Bar supports intravenous solution bottles and bags. Kit includes IV bar and mounting hardware.
Marke:  Labconco™ R3858602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17895592
  • 1250.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • IV Bar and mounting hardware compatible with various biosafety cabinets, including Purifier Axiom Biosafety Cabinets, Purifier Cell Logic and Cell Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and PuriCare Procedure Stations and ReVo Microbiological Safety Cabinets.
Spezifikation
Spezifikation
IV Bag Holder Kit
1500 x 20 x 20 mm
3.0 kg