Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Marke:  Labconco™ R3889202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17845602
  • 1350.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Canopy Connection Kit with top exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spezifikation
Spezifikation
Canopy Connection Kit
465 x 680 x 265 mm
1500/1800 mm Cabinet
5.0 kg