Learn More
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles Artikelnummer.: 12077766
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles
Artikelnummer. 12077766
Green Frame
Click to view available options
:
Green Frame
Artikelnummer. 12077766
Marke: Euro Protection™ 60820
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles are constructed of PVC and ABS and feature indirect ventilation and both clear and IR5 lenses.
  • PVC Frame
  • Lens support in black ABS
  • Indirect ventilation
  • Adjustable headband
  • Protane 5 lens
  • Clear and IR5 lenses
  • Frame marking 3 4 ft.
  • Lens marking 2 - 1.2 ft.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166, EN 169, EN 170
Linsenfärbung IR/PC 5.0
Zur Verwendung mit (Anwendung) Welding
Rahmenfarbe Grün
Enthält Clear and IR5 lenses
Rahmenmaterial PVC
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles >