Learn More
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel
GREENER_CHOICE
Bewahren Sie Proben sicher auf, und identifizieren Sie diese schnell mit diesen umdrehbaren Mikroröhrchen-Racks mit Deckel mit einer niedrigen Bauhöhe und einem alphanumerischen Raster.
22.45 CHF - 305.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar
Material Recycled Plastic
Stapelbar Ja
Anzahl pro Karton 12 Racks
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12328182
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8600-11
Blau, Grün, Rot, Gelb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10757902
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8601
Grün fluoreszierend, Orange fluoreszierend, Rosa fluoreszierend, Violett
273.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11761253
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8620-11
Grün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11771253
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8630-11
Blue Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10578862
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8640
Purple Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11580105
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8650
Gelb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10320311
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8660
Rosa
305.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10579052
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
8670
Orange fluoreszierend
22.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15282849
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8680
Grün fluoreszierend
296.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11791253
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8690-11
Red Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben sicher und schnell mit Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks mit Deckel. Diese Racks verfügen über ein stabiles, flaches Design mit alphanumerischem Raster.
  • Aufnahme von 0,2 ml-Röhrchen auf einer Seite und 0,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln
  • 100 % recycelter Kunststoff
  • Verschiedene Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotube Rack, beidseitig verwendbar
Recycled Plastic
Ja
12 Racks
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Umdrehbare Mikroröhrchen-Racks mit Deckel