Learn More
Fisherbrand™ Umkehrosmosemembran mit Gehäuse
Deionisiert Leitungswasser und filtert Partikel für Laborverfahren heraus. Fisher Scientific™ Umkehrosmose-Membran mit Gehäuse zur Verwendung mit dem Accu500 Reinstwassersystem.
433.00 CHF - 436.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15449669
|
Fisherbrand™
RAR0015HG |
Accu500 15/30 l |
436.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15469669
|
Fisherbrand™
RAR0100HG |
Accu500 10/20L |
433.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Accu500.
- Zwei Größen: 10 l / 20 l oder15 l / 30 l
- Entfernt Partikel, Ionen und organische Stoffe aus Leitungswasser
Spezifikation
Umkehrosmosemembran | |
Gehäuse |