Learn More
Fisherbrand™ Umkehrosmosemembran mit Gehäuse
Deionisiert Leitungswasser und filtert Partikel für Laborverfahren heraus. Fisher Scientific™ Umkehrosmose-Membran mit Gehäuse zur Verwendung mit dem Accu500 Reinstwassersystem.
Marke: Fisherbrand™ RAR0015HG
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Accu500.
- Zwei Größen: 10 l / 20 l oder15 l / 30 l
- Entfernt Partikel, Ionen und organische Stoffe aus Leitungswasser
Spezifikation
Accu500 15/30 l | |
Umkehrosmosemembran | |
Gehäuse |