Learn More
3M™ Kopfbebänderung
3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind darauf ausgelegt, viele Male wiederverwendet zu werden.
82.20 CHF - 179.00 CHF
Spezifikation
Farbe Grau
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp None
Material Polyester Film
Größe Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17863256
Unterlagen ansehen
3M™
7100278097
6281
151.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17853256
Unterlagen ansehen
3M™
7100278843
7581
82.20 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17845766
Unterlagen ansehen
3M™
7100278098
6897
179.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken sind Ersatz-Kopfbebänderungen erhältlich, falls die Original-Kopfbebänderung verloren gehen oder beschädigt werden sollte. Sie können durch einen ausgebildeten Anwender oder ein Servicecenter befestigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Grau
None
Standard
Reusable
Polyester Film
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Kopfbebänderung