Learn More
3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000
Besonderer Komfort und hohe Anwenderfreundlichkeit. Wiederverwendbare 3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 sind mit 3M Bajonettanschlüssen ausgestattet, die den Anschluss an ein breites Sortiment von leichten Doppelfiltern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln ermöglichen.
187.00 CHF - 242.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 136:1998 (Klasse 1) |
---|---|
Anschlusstyp | Bajonett |
Material | Silikon, thermoplastisches Elastomer |
Produkttyp | Reusable Full Face Mask Respirator |
Maskentyp | Voll |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10238294
|
3M™
7100015052 |
Groß | N/A | N/A | N/A | |||||
12352319
|
3M™
7100015974 |
Klein |
242.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12372319
|
3M™
7100015052 |
Groß |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Große Scheibe für großes Sichtfeld und uneingeschränkte Sicht
- Ausgewogenes Design mit Silikondichtung für mehr Komfort und Langlebigkeit
- Der einzigartige mittlere Adapter leitet die ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten, reduziert Ventilverschmutzungen und erleichtert die schnelle und einfache Reinigung
Spezifikation
EN 136:1998 (Klasse 1) | |
Silikon, thermoplastisches Elastomer | |
Voll | |
Filter der Serie 200 und Kassetten der Serie 600 | |
Bajonettanschluss, Doppeldichtung, phonische Membran, Vier-Punkt-Kopfband | |
400 g |
Bajonett | |
Reusable Full Face Mask Respirator | |
For construction applications | |
4-Punkt | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000