Learn More
3M™ Vollsichtsmaske 3M 7907-S Artikelnummer.: 12332419
3M™ Vollsichtsmaske 3M 7907-S
Artikelnummer. 12332419
Modell: 7907S
Click to view available options
:
Modell: 7907S
Artikelnummer. 12332419
Marke: 3M™ 7000108594
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine wirtschaftliche und praktische Wahl zum Herausfiltern einer Vielzahl von Gefahrenstoffen.
  • Wird mit zwei leichten Filtern verwendet, die mit einem einfachen Bajonettbefestigungssystem befestigt sind
  • Flexibles System (Gas/Dampf- und/oder Partikelfilter sowie optional mit Luftzufuhr)
  • Gesichtsstück aus weichem, biegsamen, hypoallergenen Material
  • Anwenderfreundlich
  • Das Design mit zwei Filtern verringert den Atmungswiderstand und verbessert die Gewichtsverteilung für mehr Komfort
  • Großes Linse aus Polycarbonat
  • Die doppelte Gesichtsabdichtung sorgt für einen besseren Sitz
  • Sprechmembran verbessert die Kommunikation
  • Sechs-Punkt-Gurtsystem für einfache Einstellung und eine zuverlässige Passform
  • Der innere Nasenbecher aus weichem Material erhöht den Komfort des Anwenders
  • Brillen-Kit erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp Bajonett
Farbe Schwarz
Produkttyp Wiederverwendbares Vollmasken-Atemschutzgerät
Befestigungsform Sechs Bänder
Enthält Visier aus Polycarbonat, 6 Kopfbänder, Kühlflussventil, Gesichtsstück aus Silikongummi
Material (Linse) Polycarbonat
Menge Je 1
Datasheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Vollsichtsmaske 3M 7907-S >