Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
Marke: Fisherbrand™ 13-650-3C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Available in either standard or serialized models.
- Borosilicate glass
- Volume accuracy marked on each pipet
- Permanent amber markings
- Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Bestellinformation
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Spezifikation
±0,006 ml | |
ASTM E542, ASTM E969, certificate of traceability, NIST | |
Borosilikatglas | |
Bernsteinfarben | |
Tuf-Temp™ treated | |
Orange | |
Serialized Volumetric Pipet |
Individually calibrated | |
A | |
Ja | |
8 sec. | |
0,07 oz. | |
2 mL | |
Wiederverwendbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets > Type: Serialized; Capacity: 2mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur