Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlbecher
Für den Gebrauch mit MM 400-Schwingmühlen
1000.00 CHF - 2720.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Verschlusstyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für auslaufsicheres Mahlen
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 400 Schwingmühle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Material Kapazität (metrisch) Probenvolumen (metrisch) Probenvolumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Kapazität (metrisch) Probenvolumen (metrisch) Probenvolumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15739089
Unterlagen ansehen
RETSCH
01.462.0213
Edelstahl 25 ml 10 ml 0.33 oz.
1000.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10232912
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
RETSCH
01.462.0201
Zirkonoxid 25 ml 10 ml 0.33 oz.
2120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10222962
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
01.462.0215
Zirkonoxid 35 ml 15 ml 0.5 oz.
2720.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10088891
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
RETSCH
01.462.0216
Edelstahl 50 ml 20 mL 0.7 oz.
1215.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschiedene Größen und Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Mahlbecher
Schraubverschluss
Ideal für auslaufsicheres Mahlen
MM 400 Schwingmühle
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlbecher