Learn More
RETSCH Zubehör für Siebschüttler, AS Serie, Klemmvorrichtung deluxe
Bietet eine zuverlässige, schnelle und bequeme Einspannung von Sieben im trockenen Betrieb.
Marke:  RETSCH 32.662.0001
Artikelnummer. 10625441
  • 1175.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Abdeckung, glatte Stäbe und Schnellspannklemmen anzeigen
  • Abdeckung bleibt an Stäben
  • Herausnehmbarer Siebstapel
Spezifikation
Spezifikation
Testsiebe, Durchmesser von 200 bis 203 mm
Komfortklemmvorrichtung
Zuverlässige, schnelle und praktische Siebeinspannung bei trockenem Betrieb; Für Siebe: 4 – 8 mm
Siebschüttler der AS-Serie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Zubehör für Siebschüttler, AS Serie, Klemmvorrichtung deluxe > Komfort-Klemmvorrichtung