Learn More
RETSCH Aluminiumbecher für Tablettenpresse PP 25
400.00 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Typ | Aluminiumbecher |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pelletpresse PP 25 |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11718224
|
RETSCH
22.005.0001 |
32 mm | 1000 Stück |
400.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11728224
|
RETSCH
22.005.0002 |
40 mm | 600 Stück | N/A | N/A | N/A | |||||
Spezifikation
Aluminiumbecher | |
Pelletpresse PP 25 | |
Aluminium |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Aluminiumbecher für Tablettenpresse PP 25