Learn More
RETSCH AS200 JET SIEVE SHAKER V - 50/60Hz
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Marke: RETSCH 300270001
Beschreibung
AS200 jet Air Jet Sieve eignet sich besonders für Siebschnitte aus pulverförmigen Materialien, die eine effiziente Dispersion und Desagglomeration erfordern. Die Möglichkeit, bis zu 10 SOPs zu speichern, sowie der automatische Vakuumregulator (als Zubehör erhältlich) garantieren reproduzierbare und aussagekräftige Ergebnisse. Innovative Funktionen wie die Open Mesh Funktion, die Wahl der Düsengeschwindigkeit sowie die optionale Verwendung von Standard-Testsieben mit 2-in. Höhe perfektionieren die neue Luftstrahltechnologie.
- Sieben mit Luftstrahltechnologie zur Dispersion und Desagglomeration von feinen Pulvern
- Sammlung von zwei Fraktionen durch Verwendung von Cyclone möglich
- Luftdüse durch einen leistungsstarken Industriestaubsauger
- Erfüllt alle Kriterien für Messeinrichtungen gemäß ISO 9001
- Einfacher Betrieb, ergonomisches Design
- Geeignet für Trockensiebung
- Wartungsfrei
- Open Mesh Funktion zur Reduzierung der Anzahl von Partikeln nahe der Mesh-Größe
- Hohe Flexibilität durch einstellbare Düsengeschwindigkeit
- Betrieb mit Standard Retsch Sieben, 203 mm (8 in.) oder 200 mm (mit Adapter) 1 oder 2 in. hoch
- Druckregelung entweder freie manuell (Standard) oder automatisch (Zubehör)
- Ansteuerung mit optionaler Software EasySieve über serielle Schnittstelle RS232, einfache Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse
- Einstellung aller Prozessparameter (Zeit, Vakuum, Geschwindigkeit)
- Speicher für bis zu 9 SOPs, zusätzlicher Schnellstartmodus
- Leiser Betrieb durch integrierten Schalldämpfer
- Mit Prüfzertifikat; kann kalibriert werden
- Ausgangsmaterial: Pulver
- Messbereich†: 10 μm bis ã 4 mm
- Siebbewegung: Dispersion durch Luftstrahl
- Max. Batch-/Zufuhrkapazität: 0.3 bis 100 g
- Max. Anzahl Fraktionen: 1(Mit Cyclone: 2)
- Geschwindigkeit: Digital, 5 - 55 Min.-1 (Düse)
- Timer-Anzeige: Digital 00:00 - 99:59
- Vakuum: 2000-9999 Pa/20 - 100 mbar
- Serielle Schnittstelle: Ja
- Geeignete Siebdurchmesser: 203 mm (200 mm mit Adapter)
- Max. Höhe des Siebturms: 1 Sieb; 25 mm (1 in.)/50 mm ( 2 in.)
- Zubehör: Cyclone/ automatischer Vakuumregulator
- Daten zur Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Stromanschluss: 1-Phase
- T x B x H: 30.5 x 46 x 28.8 cm (ohne Abdeckung)
- Nettogewicht: ã14 kg
Keramik, chemische Produkte, Kosmetika, Lebensmittel, Mineralien, pharmazeutische Materialien, Pigmente, Kunststoffe, Pulverbeschichtung, Gummi, Toner, Waschpulver.
†Je nach Zuführmaterial und Gerätekonfiguration/-einstellungen.
Compliance
CE-zugelassen.
Spezifikation
12 in. | |
11,33 in. | |
18,11 in. |
30,5 cm | |
28,8 cm | |
46 cm |