Learn More
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit verchromten Pfosten
Retractable Barrier Belt with Chrome Posts for traffic control.
605.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einziehbarer Absperrriemen |
---|---|
Material | Stahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Traffic Control |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.94 in. |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11791116
|
Brady™
912641 |
Schwarz | 2 m |
605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11781126
|
Brady™
912650 |
Rot | 3,5 m | N/A | ||||||
Beschreibung
- Traffic control barrier.
Spezifikation
Einziehbarer Absperrriemen | |
Traffic Control | |
100 mm | |
12 kg | |
100 mm |
Stahl | |
3.94 in. | |
Je 1 | |
3.94 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit verchromten Pfosten