Learn More
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit schwarzen Pfosten
Retractable Barrier Belt with Black Posts for traffic control.
605.00 CHF - 815.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Einziehbarer Absperrriemen
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traffic Control
Höhe (angloamerikanisch) 3.94 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11771136
Unterlagen ansehen
Brady™
912659
Grün 2 m
605.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11771146
Unterlagen ansehen
Brady™
912669
Weinrot 3,5 m
815.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11791146
Unterlagen ansehen
Brady™
912671
Gelb fluoreszierend 3,5 m
815.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For traffic control.
Spezifikation
Spezifikation
Einziehbarer Absperrriemen
Traffic Control
100 mm
12 kg
100 mm
Stahl
3.94 in.
Je 1
3.94 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit schwarzen Pfosten