Learn More
Retinoic acid, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001113
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Retinoic acid, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001113
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 30001113
Marke: Tocris Bioscience 0695/50
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Endogenous retinoic acid receptor agonist
Retinoic acid is an endogenous agonist for retinoic acid receptors (IC50 = 14 nM for RARα, RARβ and RARγ receptors). Also promotes differentiation of mouse embryonic stem cells (ESCs) into adipocytes, neurons and glia in vitro. Proposed ligand of RORβ (Kd = 280 nM). Activates autophagy.
For more information about how Retinoic acid may be used, see our protocols: Generation of β cells from hPSCs, Cultivating Cerebral Organoids .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Retinoic acid
CAS 302-79-4
Summenformel C20H28O2
MDL-Nummer MFCD00001551
Menge 50 mg
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
InChI-Schlüssel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
Formelmasse 300.44
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Retinoic acid, Tocris Bioscience™ >