Learn More
Applied Biosystems™ Halter- & Basisset (schnell) für 3500 Dx/3500xL Dx Gen-Analysegeräte, 96-Well
Dieses 96-Well-Halter- & Basisset (schnell) ist für die Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät ausgelegt
Marke:  Applied Biosystems™ 4410229
Artikelnummer. 17296483
  • 476.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
This is a retainer and base set (fast) designed for septa retention in 8-tube strip and 96-well plate formats for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only.
  • Dieses 96-Well-Halter- & Basisset (schnell) ist für die Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät ausgelegt
  • Septa- und Platten⁄-Halter-Kits für 8 Röhrchenstreifen, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten zur Verwendung mit den Gen-Analysegeräten der Serie 3500 Dx.
  • Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx sind nur in bestimmten Ländern für Vertrieb und Einsatz vorgesehen. Nicht zur Anwendung in den U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Mikrotiterplatten, optische 96-Well-MikroAmp™ Reaktionsplatten
96-Well
Halter- und Basisset
Raumtemperatur
Lagerung bei Umgebungstemperatur.
4 Sets pro Paket.
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator
4 Sets
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Halter- & Basisset (schnell) für 3500 Dx/3500xL Dx Gen-Analysegeräte, 96-Well > 4 Sets
For In Vitro Diagnostic Use Only