Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resveratrol, 99 % Artikelnummer.: 10719098
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Resveratrol, 99 %
Artikelnummer. 10719098 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10719098
Marke: Thermo Scientific Chemicals 430075000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Resveratrol, 3,4',5-Trihydroxystilben, CAS-Nr. 501-36-0, ist ein Polyphenolantioxidans, das in pflanzlichen Lebensmitteln gefunden wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Resveratrol ist ein Phytoalexin, ein endogenes Antiparasitikum in Pflanzen
• Resveratrol ist ein potentes Antioxidans; es kommt in pflanzlichen Lebensmitteln wie Trauben, Blaubeeren und Erdnüssen vor
• Resveratrol spielt möglicherweise eine Rolle als NFkB-Inhibitor, wodurch es zum Zellüberleben beiträgt
Anwendungen
• Resveratrol hat entzündungshemmende Wirkungen durch Cyclooxygenase-Hemmung und ist möglicherweise auch in der Lage, Onkogene zu hemmen
• Nützlich für die Untersuchung von zellulären Redox-Zuständen und Altern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resveratrol
CAS 501-36-0
Schmelzpunkt 261.0°C to 263.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H12O3
MDL-Nummer MFCD00133799
Menge 500 mg
Merck Index 15,8279
Synonym resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
InChI-Schlüssel LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
IUPAC-Name 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzol-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 228.24
PubChem CID 445154
ChEBI CHEBI:45713
Formelmasse 228.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number430075000
ChargennummerA0449902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number430075000
ChargennummerA0398585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number430075000
ChargennummerA0400165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number430075000
ChargennummerA0413587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number430075000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resveratrol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Resveratrol, 99 % >