Learn More
Thermo Scientific™ Resuspension Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Resuspendieren Sie Bakterienzellen, damit sie einer Lyse unterzogen werden können, um Plasmid-DNA freizusetzen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Resuspensionspuffer ist eine Komponente des MagJET™ Plasmid-DNA-Kits (K2791⁄2792) und kann separat in 25-ml-Flaschen erworben werden.
87.50 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Puffer | Suspensionspuffer |
---|---|
Format | Kit |
Produktlinie | MagJET |
Produkttyp | Resuspensionslösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13585220
|
Thermo Scientific™
R2581 |
25 ml |
87.50 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13505230
|
Thermo Scientific™
R2582 |
90 ml |
284.00 CHF
90 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid-DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung von Plasmid-DNA aus Kulturen von E. coli über Nacht durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Suspensionspuffer | |
Kit | |
MagJET | |
Resuspensionslösung |