Learn More
Thermo Scientific™ Resuspension Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Resuspendieren Sie Bakterienzellen, damit sie einer Lyse unterzogen werden können, um Plasmid-DNA freizusetzen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Resuspensionspuffer ist eine Komponente des MagJET™ Plasmid-DNA-Kits (K2791⁄2792) und kann separat in 25-ml-Flaschen erworben werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R2582
189.34 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13505230
  • 284.00 CHF / 90 Milliliter
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid-DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung von Plasmid-DNA aus Kulturen von E. coli über Nacht durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Suspensionspuffer
MagJET
90 ml
Kit
Resuspensionslösung