Learn More
Cole-Parmer™ Aufbewahrungsbeutel für Atemschutzmaske
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
:
Höhe:381mm
Beschreibung
- Reinigungsanweisungen sind zur schnellen Ansicht direkt auf den Beutel gedruckt.
- Abmessungen 12 x 15 in.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Transportkoffer |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützt die Maske von Staub und Kontamination |
Höhe (metrisch) | 381mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Aufbewahrungsbeutel für Atemschutzmaske >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur