Learn More
3M™ M106 Gesichtsschild Polycarbonat Visier klar
Click to view available options
Modell:
M-106
Beschreibung
- Zu den Arbeitsplatzanwendungen gehören Schleifen, Polieren, Sprühen, Pulverbeschichtung und die chemische Verarbeitung
- Leicht mit hervorragender Balance
- Vollständig verstellbare Aufhängung mit Textilriemen für optimale Passform und Gewichtsverteilung
- Verschiedene Größenanpassungsoptionen sorgen für eine bequeme Passform
- Mit dem Luftleitblech können Anwender den Luftstrom nach unten oder in das Gesicht leiten, um mehr Kontrolle und Komfort zu gewährleisten
- Das Visierdesign kombiniert hervorragende Sicht nach außen und nach unten mit guter optischer Klarheit
- Visier aus beschichtetem Polycarbonat sorgt für zusätzliche Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit und hohen Schlagschutz
- Schnell lösbare drehbare Atemschläuche ermöglichen schnelles und einfaches An-/Ausstecken
- Leicht abnehmbare Teile ermöglichen einfache Reinigung, Wartung und Austausch
- Betriebstemperaturbereich von −10 ° bis +55 °C
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Atemschutzmaske |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schleifen, Polieren, Sprühen, Pulverbeschichtung, chemische Verarbeitung |
Rahmenfarbe | Grau |
Modell | M-106 |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Beschichtetes Polycarbonat |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
3M Powered and supplied air products
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000104033
DateigrößeVersion: 500.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ M106 Gesichtsschild Polycarbonat Visier klar >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur