Learn More
Cytiva RESOURCE™ S IEX Säulen
Vorverpackte RESOURCE-Säulen für eine schnelle Trennung. Resource S IEX-Säulen sind mit Source15 S, einem starken Kationenaustauscher für die Aufreinigung von Biomolekülen im Zwischenlabor und das Polieren von Biomolekülen in großem Maßstab mit Ionenaustauschchromatographie, vorverpackt.
1035.00 CHF - 3035.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | RESSOURCE S |
---|---|
Kitinhalt | Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung |
Säulenmaterial | PEEK |
Matrix | Polystyren/Divinylbenzol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RESOURCE S-Säulen sind mit SOURCE 15S, einem starken Kationenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10695565
|
Cytiva
17-1178-01 |
1 ml | 1 x 1 ml |
1035.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11574975
|
Cytiva
17-1180-01 |
6 ml | 1 × 6 ml |
3035.00 CHF
6 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Starre, monodisperse, kugelförmige Partikel mit festgelegter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg/ml und Stabilität in organischen Lösungsmitteln und extremen pH-Bereichen
- Die Trennungszeiten von RESOURCE Säulen mit einem 1 ml-Säulenbettvolumen liegen bei 9.6 ml/min bei 3 Minuten oder weniger und bei der Anwendung einer Peristaltikpumpe und 1 ml/min bei etwa 20 min
Spezifikation
RESSOURCE S | |
PEEK | |
RESOURCE S-Säulen sind mit SOURCE 15S, einem starken Kationenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt. | |
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol | |
2 bis 13 |
Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung | |
Polystyren/Divinylbenzol | |
Sulphonatgruppe | |
15 μm |
Sicherheit und Handhabung
- resource S
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol