Learn More
Cytiva RESOURCE™ Q IEX Säulen
Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX Säulen sind starke anionenaustauschende Säulen und für die Zwischenreinigung im Labormaßstab geeignet.
Marke: Cytiva 17-1177-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starre, monodisperse, kugelförmige Partikel mit festgelegter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg/ml und Stabilität in organischen Lösungsmitteln und extremen pH-Bereichen
- Die Trennungszeiten von RESOURCE Säulen mit einem 1 ml-Säulenbettvolumen liegen bei 9.6 ml/min bei 3 Minuten oder weniger und bei der Anwendung einer Peristaltikpumpe und 1 ml/min bei etwa 20 min
Spezifikation
Dynamische Kapazität:40 bis 54 mg BSA/ml | |
PEEK | |
> 10 ml/min. | |
Quaternäres Ammonium | |
6,4 mm | |
15 μm | |
1 x 1 ml |
Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung | |
Polystyren/Divinylbenzol | |
RESOURCE Q-Säulen sind mit SOURCE 15Q, einem starken Anionenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
1 ml | |
2 bis 12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva RESOURCE™ Q IEX Säulen > Resource Q-Säule; 1 x 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur