Learn More
Cytiva RESOURCE™ -Säulen für HIC
Hervorragend zum Polieren in einem Reinigungsprozess
1336.00 CHF - 1519.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.937 Zoll |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 10 cm |
Flussrate | 150 bis 900 cm/h |
Menge | 1 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.937 Zoll |
Includes: Verbindungsstücke für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte; Anleitung
Produktcode | Marke | Ligandentyp | Produkttyp | Säulenbettvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ligandentyp | Produkttyp | Säulenbettvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10278944
|
Cytiva
17-1186-01 |
Phenyl | RESOURCE PHE-Säule | 1 ml |
1336.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10218904
|
Cytiva
17-1185-01 |
Isopropyl | RESOURCE ISO-Säule | 1 x 1 ml |
1519.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Vorgepackte Säulen zur Reinigung von Proteinen und Peptiden mit hydrophober Interaktionschromatographie (HIC)
- Hohe Leistungsfähigkeit bei niedrigem Gegendruck, selbst bei hohen Probenbeladungen von bis zu 25 mg Protein
- Liganden, die an eine 15μm monodispergierte starre Polystyrol/Divinylbenzol-Matrix gekoppelt sind
- Entwickelt für Nieder- bis Mitteldrucksysteme, von der Peristaltikpumpe bis hin zu AKTA-Design- und FPLC-Systemen
- RESOURCE PHE wird die stärkste Hydrophobizität aufweisen, gefolgt von RESOURCE ISO und RESOURCE ETH
- Material der Säule: Polyetheretherketon (PEEK)
- Bettmaße: 6.4 x 30 mm
- Max. Druck 15 bar
- Flussrate: 0.8 bis 4.8 ml/min
- Lagerung: 4 °C bis30 °C, 20 % Ethanol
Medien
- Matrix: Polystyren/Divinylbenzol
- Stabil in gängigen Puffern, chaotropen Substanzen, Waschmitteln und polaren organischen Lösungsmitteln
- Durchschnittliche Partikelgröße: 15 Glc mum
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 12
- Fließgeschwindigkeit: 150 cm/h - 900 cm/h
Spezifikation
3.937 Zoll | |
150 bis 900 cm/h | |
3.937 Zoll | |
Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung | |
15 bar | |
2 bis 12 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
10 cm | |
1 ml | |
10 cm | |
PEEK | |
15 bis 15 μm | |
Polystyrol/Divinylbenzol |