Learn More
Cytiva RESOURCE™ -Säulen für HIC
Hervorragend zum Polieren in einem Reinigungsprozess
Marke: Cytiva 17-1186-01
Includes: Verbindungsstücke für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte; Anleitung
Beschreibung
- Vorgepackte Säulen zur Reinigung von Proteinen und Peptiden mit hydrophober Interaktionschromatographie (HIC)
- Hohe Leistungsfähigkeit bei niedrigem Gegendruck, selbst bei hohen Probenbeladungen von bis zu 25 mg Protein
- Liganden, die an eine monodispergierte starre 15 μm-Polystyrol/Divinylbenzol-Matrix gekoppelt sind
- Entwickelt für Nieder- bis Mitteldrucksysteme, von der Peristaltikpumpe bis hin zum AKTA-Design und zu FPLC-Systemen
- RESOURCE PHE wird die stärkste Hydrophobizität aufweisen, gefolgt von RESOURCE ISO und RESOURCE ETH
- Material der Säule: Polyetheretherketon (PEEK)
- Bettabmessungen 6,4 x 30 mm
- Max. Druck 15 bar
- Flussrate: 0,8 bis 4,8 ml/min
- Lagerung: 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Medien
- Matrix: Polystyren/Divinylbenzol
- Stabil in gängigen Puffern, chaotropen Substanzen, Waschmitteln und polaren organischen Lösungsmitteln
- Durchschnittliche Partikelgröße: 15Glc mum
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 12
- Fließgeschwindigkeit: 150 cm/h bis 900 cm/h
Spezifikation
1 ml | |
10 cm | |
150 bis 900 cm/h | |
3.937 Zoll | |
Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung | |
PEEK | |
15 bis 15 μm | |
Polystyrol/Divinylbenzol |
3.937 Zoll | |
RESOURCE PHE-Säule | |
1 ml | |
10 cm | |
Phenyl | |
15 bar | |
2 bis 12 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- RESOURCE PHE, 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol