Learn More
WTW™ Prüfset zur überprüfung der Leitfähigkeitsmeßgerät e, Typ 6R/Set/Lab1
Für Leitfähigkeitsmesssysteme gibt es verschiedene Prüfmethoden: Das System einschließlich Messzelle kann mit geeigneten, nachweisbar zertifizierten Standardlösungen kalibriert werden. Aufgrund der Langzeitstabilität der verwendeten Elektrodenmaterialien ist eine Anpassung in der Regel nicht erforderlich. Spezielle Kits enthalten alle erforderlichen Teile für die Prüfung von Leitfähigkeitsmesssystemen gemäß den Pharmakopöen-Richtlinien.
Marke:  WTW™ 302870
531.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10191721
  • 559.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Widerstandstestkit
Wasserfeste 8-polige Buchse
Überprüfung aller Leitfähigkeitsmessgeräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Prüfset zur überprüfung der Leitfähigkeitsmeßgerät e, Typ 6R/Set/Lab1 > Enthält: Wasserfeste 8-polige Buchse