Learn More
Alfa Aesar™ Resiniferatoxin, ≥ 99 %
Marke: Alfa Aesar™ J62458.MA
Menge | 10 mg |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenResiniferatoxin, ein potenter Capsaicin-ähnlicher Stimulator mit peripheren Nozizeptoren im neonatalen Rattenschwanz (in vitro). Resiniferatoxin wird als entzündungshemmende, antivirale und antipsoriasisierende Anwendung verwendet. Diterpenester im Zusammenhang mit Phorbol, aber offenbar nicht tumorgen, aktiviert die Proteinkinase C
Löslichkeit
Löslich in DMSO to 100 mM und zu 50 mM in Ethanol
Hinweise
Resiniferatoxin (RTX) ist, wenn es Luft ausgesetzt ist, anfällig für langsamen Abbau. Auch bei -20 °C kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. An einem trockenen Ort aufbewahren. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. RTX muss in einer inerten Atmosphäre gelagert werden, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Chemische Identifikatoren
57444-62-9 | |
628.72 | |
OYWHJFQVSOUQSF-PKRQWDGKSA-N | |
57090162 | |
COC1=CC(O)=CC=C1CC(=O)OCC1=C[C@H]2[C@H]3OC4(CC5=CC=CC=C5)O[C@]3(C[C@@H](C)[C@]2(O4)[C@@H]2C=C(C)C(=O)[C@@]2(O)C1)C(C)=C |
C37H40O9 | |
MFCD00135927,MFCD00135927 | |
resiniferatoxin | |
[(1R,2R,6R,10S,11R,15R,17R)-13-benzyl-6-hydroxy-4,17-dimethyl-5-oxo-15-(prop-1-en-2-yl)-12,14,18-trioxapentacyclo[11.4.1.0¹,¹⁰.0²,⁶.0¹¹,¹⁵]octadeca-3,8-dien-8-yl]methyl 2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate |
Spezifikation
Resiniferatoxin | |
Weiß | |
MFCD00135927,MFCD00135927 | |
UN2811 | |
resiniferatoxin | |
OYWHJFQVSOUQSF-PKRQWDGKSA-N | |
[(1R,2R,6R,10S,11R,15R,17R)-13-benzyl-6-hydroxy-4,17-dimethyl-5-oxo-15-(prop-1-en-2-yl)-12,14,18-trioxapentacyclo[11.4.1.0¹,¹⁰.0²,⁶.0¹¹,¹⁵]octadeca-3,8-dien-8-yl]methyl 2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate | |
57090162 | |
≥99% |
57444-62-9 | |
C37H40O9 | |
10 mg | |
5371150 | |
Soluble in DMSO to 100mM and to 50mM in ethanol | |
COC1=CC(O)=CC=C1CC(=O)OCC1=C[C@H]2[C@H]3OC4(CC5=CC=CC=C5)O[C@]3(C[C@@H](C)[C@]2(O4)[C@@H]2C=C(C)C(=O)[C@@]2(O)C1)C(C)=C | |
628.72 | |
628.71 | |
Fest |