Learn More
Reserpin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Inhibits vesicular uptake of catecholamines and serotoninReserpine is an antipsychotic and antihypertensive drug used to treat the hypertension, strokes, heart attacks and kidney problems. It is used to treat the symptoms of dyskinesia in patients who are affected by huntington’s disease. It is widely used as a reference material in the mass spectroscopy technique and also used as a sedative for horses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Reserpine |
Schmelzpunkt | ∼265°C |
Beilstein | 102014 |
Merck Index | 14,8145 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 608.69 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10252521 | Analysenzertifikat | 26/09/2024 | L03506.03,L03506.06 |
10248139 | Analysenzertifikat | 05/10/2023 | L03506.03,L03506.06 |
10244794 | Analysenzertifikat | 29/11/2022 | L03506.03,L03506.06 |
10110994 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L03506.03,L03506.06 |
J02T032 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L03506.03,L03506.06 |