Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, 4-pack mit epT.I.P.S.™ BioBased - ACT now Bundle
Suchen Sie nicht länger - dieses praktische Bundle bietet sichere, ergonomische und leichte Pipetten sowie eine Fülle von hochwertigen Filterspitzen aus biobasiertem Material (außer Filter). Das Paket enthält 4 Eppendorf Research™ plus Pipetten und 3.840 passende ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Spitzen, die den Volumenbereich von 0,1 bis 1000 μL abdecken.
Marke: Eppendorf™ 3123000950
1485.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eppendorf Research™ plus Pipetten sind bekannt für ihre hohe Zuverlässigkeit, ihr geringes Gewicht und ihr ergonomisches Design, was sie zur Standardausrüstung in Tausenden von Laboren weltweit macht. Dieses Bundle, bestehend aus vier ACT™-gekennzeichneten Einkanal-Volumenvarianten und einem großen Vorrat an sterilen Filterspitzen, ist ideal für Labore, die sich mit sensiblen mikro- oder molekularbiologischen Anwendungen befassen. ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Filterpipettenspitzen, die vollständig aus einem innovativen biobasierten Polymer hergestellt sind (außer dem Filter), reduzieren den produktbezogenen Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich und tragen so zu einer nachhaltigeren Laborumgebung bei, ohne die experimentellen Ergebnisse zu beeinträchtigen. Diese Spitzen sind zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren und gewährleisten eine optimale Leistung bei PCR-Anwendungen.
Enthält 4 Pipetten, 3.840 Pipettenspitzen, 4 Pipettenspitzenboxen und einen Kugelschreiber:
- Eppendorf Research™ plus, 1-Kanal, variables Volumen, 0,1 - 2,5 µL, dunkelgrau
- Eppendorf Research™ plus, 1-Kanal, variables Volumen, 2 - 20 µL, gelb
- Eppendorf Research™ plus, 1-Kanal, variables Volumen, 20 - 200 µL, gelb
- Eppendorf Research™ plus, 1-Kanal, variables Volumen, 100 - 1.000 µL, blau
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Steril, 0,1 - 10 µL M, 40 mm, mittelgrau, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Trays × 96 Spitzen)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Steril, 2 - 20 µL, 53 mm, gelbe, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Trays × 96 Spitzen)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Steril, 2 - 200 µL, 55 mm, gelbe, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Trays × 96 Spitzen)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Steril, 50 - 1.000 µL, 76 mm, blaue, farblose Spitzen, 960 Spitzen (10 Trays × 96 Spitzen)
- 3x epT.I.P.S.™ Box 2.0 (Leerbox für 10 - 300 µL), 1x epT.I.P.S.™ Box 2.0 (Leerbox für 1.000 - 1.250 µL)
- 1x Eppendorf Kugelschreiber
Spezifikation
Dualfilter T.I.P.S. BioBased Tips | |
Divers | |
1 | |
Steril | |
0.1 to 2.5 μL, 2 to 20 μL, 20 to 200 μL, 100 to 1000 μL |
Autoklavierbar | |
Single-use | |
Eppendorf Research Plus | |
Pipetten-Mehrfachpackungen |
Aktionen
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13